Butyle hydroxy-4 benzoate ≥99.0% (par GC, analyse par titration) pour recherche biochimique
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Butyl 4-hydroxybenzoate, 4-Hydroxybenzoic acid butyl ester, Butyl parahydroxybenzoate, Butylparaben
B3771-25G B3771-5G
TCIAB3771-25GEA 28.6 EUR InStock
TCIAB3771-25G TCIAB3771-5G
Butyle hydroxy-4 benzoate ≥99.0% (par GC, analyse par titration) pour recherche biochimique
Butyle hydroxy-4 benzoate
Formule: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194,23 g/mol
Point d'ébullition: 156°C
Point de fusion: 73 °C
Densité: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00016478
Numéro CAS: 94-26-8
EINECS: 202-318-7
Merck Index: 14,01584
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=29bbc8d48629d1c2a3a77c48cb28fc923d3f199f&vid=1f2588ec19e5b3fd99566c94b3c2486059bb1183&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 69.0 to 72.0 deg-C
Protein impurity test (SDS-PAGE) to pass test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité