Acide (4-nitrophényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Nitrobenzeneboronic acid, (4-Nitrophenyl)boronic acid, Dihydroxy(4-nitrophenyl)borane, (4-Nitrophenyl)metaboric acid
N0812-1G N0812-5G
TCIAN0812-1GEA 26.4 EUR InStock
TCIAN0812-1G TCIAN0812-5G
Acide (4-nitrophényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Acide (4-nitrophényl)métaborique
Formule: C₆H₆BNO₄
MW: 166,93 g/mol
Point de fusion: 305°C
Numéro MDL: MFCD00161360
Numéro CAS: 24067-17-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=65a3b9945e4d14c85daa35ee3689b66a269b9ef5&vid=65a3b9945e4d14c85daa35ee3689b66a269b9ef5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Green to Brown powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 112.1 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité