Sulfure de dihexyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Di-n-hexylsulphide
H0377-25G H0377-250G
TCIAH0377-25GEA 53.9 EUR InStock
TCIAH0377-25G TCIAH0377-250G
Sulfure de dihexyle ≥98.0% (par GC)
Sulfure de dihexyle
Formule: C₁₂H₂₆S
MW: 202,4 g/mol
Point d'ébullition: 260°C
Point de fusion: –28.3 °C
Densité: 0,84057 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 116°C
Numéro MDL: MFCD00009528
Numéro CAS: 6294-31-1
EINECS: 228-556-1
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=00151a1512889fbc0ce2678cac17cc2887cc5a13&vid=00151a1512889fbc0ce2678cac17cc2887cc5a13&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité