L(-)-Galactose ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
G0267-100MG G0267-500MG
TCIAG0267-100MGEA 123 EUR InStock
TCIAG0267-100MG TCIAG0267-500MG
L(-)-Galactose ≥98.0% (par HPLC)
L(-)-Galactose
Formule: C₆H₁₂O₆
Point de fusion: 167 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063833
Numéro CAS: 15572-79-9
EINECS: 239-630-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6c87e8de740f38fe5842b13e4323760b414a7b6&vid=a6c87e8de740f38fe5842b13e4323760b414a7b6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D -75.0 to -82.0 deg (C=1, H2O)[included NH3 aq. (2+3)]
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité