L(-)-Glucose ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
G0226-5G G0226-1G
TCIAG0226-5GEA 343 EUR InStock
TCIAG0226-5G TCIAG0226-1G
L(-)-Glucose ≥98.0% (par GC)
L(-)-Glucose
Formule: C₆H₁₂O₆
MW: 180,16 g/mol
Point d'ébullition: 376 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 146…147 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00148913
Numéro CAS: 921-60-8
EINECS: 213-068-3
Merck Index: 14,04459
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d65657a21d35dfa849425e1d1c8b44688e6c28c3&vid=d65657a21d35dfa849425e1d1c8b44688e6c28c3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)
Specific rotation [a]20/D -50.0 to -54.0 deg (C=5, H2O:NH3 (2+3) = 99.2:0.8)
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité