L(-)-Xylose ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (2S,3R,4S)-2,3,4,5-Tetrahydroxypentanal, L-(-)-Xylose
X0021-25G X0021-5G
TCIAX0021-25GEA 132 EUR InStock
TCIAX0021-25G TCIAX0021-5G
L(-)-Xylose ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
L(-)-Xylose
Formule: C₅H₁₀O₅
MW: 150,13 g/mol
Point d'ébullition: 331 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 150…152 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151096
Numéro CAS: 609-06-3
EINECS: 210-174-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9f0a8e4c602b29642f22c6d6f460df06ebfa90b3&vid=9f0a8e4c602b29642f22c6d6f460df06ebfa90b3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Periodic acid Method) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D -18.0 to -21.0 deg (C=10, H2O)
Solubility in Water within almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité