Octanoate de méthyle ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
O0033-25ML O0033-500ML
TCIAO0033-25MLEA 25.3 EUR InStock
TCIAO0033-25ML TCIAO0033-500ML
Octanoate de méthyle ≥99.0% (par GC)
Octanoate de méthyle
Formule: C₉H₁₈O₂
Point d'ébullition: 193°C
Point de fusion: –36.7 °C
Densité: 0,877 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 76°C
Numéro MDL: MFCD00009551
Numéro CAS: 111-11-5
EINECS: 203-835-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=10b1f053b5fc350ae6bacc125c0d55a4e7bdcaac&vid=10b1f053b5fc350ae6bacc125c0d55a4e7bdcaac&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité