Chlorure de tétrabutylammonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique) pour la chromatographie de paires d'ions
Fournisseur: TCI
Attention
I0366-25G I0366-5G
TCIAI0366-25GEA 149 EUR InStock
TCIAI0366-25G TCIAI0366-5G
Chlorure de tétrabutylammonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique) pour la chromatographie de paires d'ions
Chlorure de tétrabutylammonium
Formule: C₁₆H₃₆ClN
MW: 277,92 g/mol
Point de fusion: 70°C
Densité: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 110 °C
Numéro MDL: MFCD00011635
Numéro CAS: 1112-67-0
EINECS: 214-195-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d5eb9a59c9d21e1e14f32c7324e59f1e726faa27&vid=fa5971ac577615397573bbb48eb3ef3ba5f7ca14&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Absorbance (230nm) max. 0.080
Absorbance (254nm) max. 0.040
Absorbance (400nm) max. 0.010
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité