1,3-Cyclooctadiène ≥95.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Cycloocta-1,3-diene
Stabilization: Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC)
C0502-25ML C0502-500ML
TCIAC0502-25MLEA 71.5 EUR InStock
TCIAC0502-25ML TCIAC0502-500ML
1,3-Cyclooctadiène ≥95.0% (par GC) stabilisé
1,3-Cyclooctadiène
Formule: C₈H₁₂
MW: 108,18 g/mol
Point d'ébullition: 143°C
Point de fusion: –53 °C
Densité: 0,869 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 25°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001751
Numéro CAS: 1700-10-3
EINECS: 216-929-1
ONU: 2520
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc1740f3aff1e3a0c21f787a6cff89137a96642d&vid=cc1740f3aff1e3a0c21f787a6cff89137a96642d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité