Fullerene C60 ≥99.5% (par HPLC), pur
Fournisseur: TCI
Synonyms: Fullerene - C60, Buckminster-Fullerene C60, C60 Fullerene, Fullerene-C60, Bucky Ball, Footballen
B1641-1G B1641-100MG B1641-500MG
TCIAB1641-1GEA 184 EUR InStock
TCIAB1641-1G TCIAB1641-100MG TCIAB1641-500MG
Fullerene C60 ≥99.5% (par HPLC), pur
Fullerene C60
Formule: C₆₀
MW: 720,66 g/mol
Point de fusion: > 280 °C
Densité: ~ 1,65 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00151408
Numéro CAS: 99685-96-8
ADR: 4.1,III
Merck Index: 14,01462
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=38c6a85235ed453090fa66df30b18daf6f93bfd4&vid=161d692b139f6aec2f8ec6b0ace410d60fef13d6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Black powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.5 area%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité