Tétraéthylammonium hydroxyde 35% dans l'eau
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: Hydroxyde de tétraéthylammoniumHydroxyde de tetrylammonium
TCIAT2589-500MLEA 132 EUR InStock
TCIAT2589-500ML TCIAT2589-25ML
Tétraéthylammonium hydroxyde 35% dans l'eau
Tétraéthylammonium hydroxyde
Formule: C₈H₂₁NO
MW: 147,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00009024
Numéro CAS: 77-98-5
ONU: 3267
ADR: 8,II
Merck Index: 14,09201
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/63/01/28996301.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 34.0 to 36.0 w/w%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité