(R)-(+)-Acide malique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
M0021-25G M0021-5G
TCIAM0021-25GEA 126 EUR InStock
TCIAM0021-25G TCIAM0021-5G
(R)-(+)-Acide malique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(R)-(+)-Acide malique
Formule: C₄H₆O₅
MW: 134,09 g/mol
Point d'ébullition: 322 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 101…104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004245
Numéro CAS: 636-61-3
EINECS: 211-262-2
Merck Index: 14,05707
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=27f3df43216597a07a310ac9fce30582fefa6e2b&vid=27f3df43216597a07a310ac9fce30582fefa6e2b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 101.0 to 105.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité