Adipohydrazide ≥99.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Adipyl hydrazide
A0170-25G A0170-250G
TCIAA0170-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAA0170-25G TCIAA0170-250G
Adipohydrazide ≥99.0% (par HPLC)
Adipohydrazide
Formule: C₆H₁₄N₄O₂
MW: 174,2 g/mol
Point d'ébullition: 446 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 181…182 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007614
Numéro CAS: 1071-93-8
EINECS: 213-999-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=40f34fb6492f5e6c8d8062952ebc19781140088e&vid=40f34fb6492f5e6c8d8062952ebc19781140088e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Bromination Method) min. 98.0 %
Melting point 179.0 to 184.0 deg-C
Solubility in hot Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité