Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2'-Méthylacétanilide ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: N-(2-Méthylphényl)acétamide

TCIAA0063-25GEA 50.6 EUR InStock
TCIAA0063-25G
2'-Méthylacétanilide ≥98.0% (par GC)
2'-Méthylacétanilide


Formule: C₉H₁₁NO
MW: 149,19 g/mol
Point de fusion: 110 °C
Numéro MDL: MFCD00014961
Numéro CAS: 120-66-1
Merck Index: 14,00074
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/75/05/28927505.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 108.0 to 112.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité