1,1-Diéthoxytriméthylamine ≥95.0% (par GC) pour estérification
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1,1-Diethoxy-N,N-dimethylmethanamine, 1,1-Diethoxytrimethylamine
D1294-25ML D1294-5ML
TCIAD1294-25MLEA 58.3 EUR InStock
TCIAD1294-25ML TCIAD1294-5ML
1,1-Diéthoxytriméthylamine ≥95.0% (par GC) pour estérification
1,1-Diéthoxytriméthylamine
Formule: C₇H₁₇NO₂
MW: 147,22 g/mol
Point d'ébullition: 130 °C (1013 hPa)
Densité: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 22°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009227
Numéro CAS: 1188-33-6
EINECS: 214-707-9
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae855a2459b1086c9ec0653e39cf0f00019f543b&vid=1d20b376e4ac78f98748593a221840fa95608c95&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité