2-(Diméthylamino)benzoate de méthyle ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-(Dimethylamino)benzoic acid methyl ester
D0675-10G D0675-25G
TCIAD0675-10GEA 84.7 EUR InStock
TCIAD0675-10G TCIAD0675-25G
2-(Diméthylamino)benzoate de méthyle ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
2-(Diméthylamino)benzoate de méthyle
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179,22 g/mol
Point d'ébullition: 131°C
Point d'éclair: 122°C
Numéro MDL: MFCD00025858
Numéro CAS: 10072-05-6
EINECS: 233-202-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=87a8eceeb0351b1eea51206dff65b91db749929b&vid=87a8eceeb0351b1eea51206dff65b91db749929b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité