Styrène ≥99.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Danger
Stabilization: Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC)
S0095-25ML S0095-500ML
TCIAS0095-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAS0095-25ML TCIAS0095-500ML
Styrène ≥99.0% (par GC) stabilisé
Styrène
Formule: C₈H₈
Point d'ébullition: 145°C
Point de fusion: –31°C
Densité: 0,906 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 32°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008612
Numéro CAS: 100-42-5
EINECS: 202-851-5
ONU: 2055
ADR: 3,III
Merck Index: 14,08860
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f73ab98d681693e869739e38317e23d32abe467&vid=2f73ab98d681693e869739e38317e23d32abe467&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité