1,3,5,7-Cyclooctatétraène ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Cyclooctatetraene, COT
Stabilization: Stabilised with hydroquinone (HQ)
C0505-1ML C0505-5ML
TCIAC0505-1MLEA 41.8 EUR InStock
TCIAC0505-1ML TCIAC0505-5ML
1,3,5,7-Cyclooctatétraène ≥98.0% (par GC) stabilisé
1,3,5,7-Cyclooctatétraène
Formule: C₈H₈
MW: 104,15 g/mol
Point d'ébullition: 143°C
Point de fusion: –7 °C
Densité: 0,925 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004161
Numéro CAS: 629-20-9
EINECS: 211-080-3
ONU: 2358
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7e403f74c5142569a981b5a5e9bf6a46faf563b0&vid=7e403f74c5142569a981b5a5e9bf6a46faf563b0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité