Triphénylgermanium chlorure ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: ChlorotriphénylgermaneChlorure de triphénylgermanium
TCIAT1162-1GEA 200 EUR InStock
TCIAT1162-1G
Triphénylgermanium chlorure ≥97.0% (par GC)
Triphénylgermanium chlorure
Formule: C₁₈H₁₅ClGe
MW: 339,38 g/mol
Numéro MDL: MFCD00000461
Numéro CAS: 1626-24-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/52/18/28995218.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité