Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Nitroacénaphthène ≥80.0% (par GC) (contains 3-Nitroacenaphthene)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 5-Nitro-1,2-dihydroacenaphthylene, 1,2-Dihydro-5-nitroacenaphthylene

N0105-25G N0105-5G
TCIAN0105-25GEA 161 EUR InStock
TCIAN0105-25G TCIAN0105-5G
5-Nitroacénaphthène ≥80.0% (par GC) (contains 3-Nitroacenaphthene)
5-Nitroacénaphthène


Formule: C₁₂H₉NO₂
MW: 199,21 g/mol
Point d'ébullition: 378 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 106 °C
Numéro MDL: MFCD00014277
Numéro CAS: 602-87-9
EINECS: 210-025-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=239440d7b158c6b828e885fa6db410b2790162b3&vid=239440d7b158c6b828e885fa6db410b2790162b3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 80.0 %
Melting point 101.0 to 105.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité