Acide 6-hydroxynicotinique
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC15521080EA 123 EUR InStock
EHERC15521080
Acide 6-hydroxynicotinique
Acide 6-hydroxynicotinique
Formule: C₆H₅NO₃
MW: 139,11 g/mol
Point de fusion: 304…306 °C
Numéro MDL: MFCD00006277
Numéro CAS: 5006-66-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité