Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-(Méthyl)thiosemicarbazide ≥95.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI EUROPE
Danger

TCIAM0289-25GEA 51.7 EUR InStock
TCIAM0289-25G
4-(Méthyl)thiosemicarbazide ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
4-(Méthyl)thiosemicarbazide


Formule: C₂H₇N₃S
MW: 105,16 g/mol
Point de fusion: 136 °C
Numéro MDL: MFCD00007617
Numéro CAS: 6610-29-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/36/99/28973699.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %
Melting point 134.0 to 138.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité