Hydroxyde de tétrapropylammonium 10% dans l'eau
Fournisseur: TCI
Danger
T0964-25ML T0964-500ML T0964-100ML
TCIAT0964-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAT0964-25ML TCIAT0964-500ML TCIAT0964-100ML
Hydroxyde de tétrapropylammonium 10% dans l'eau
Hydroxyde de tétrapropylammonium
Formule: C₁₂H₂₉NO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009360
Numéro CAS: 4499-86-9
EINECS: 224-800-6
ONU: 3267
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0a78e6fedce2f127a27b9315a6ad46bb59557726&vid=cd6801feb0817a587361000a6f7f8a3d78e060ac&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 10.0 to 11.0 w/w%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité