Hydroxyde de tétrapropylammonium ∼40% dans l'eau
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: Tétrapropylamine hydroxydeTétrapropylammonium hydroxyde
TCIAT1565-25GEA 71.5 EUR InStock
TCIAT1565-25G
Hydroxyde de tétrapropylammonium ∼40% dans l'eau
Hydroxyde de tétrapropylammonium
Formule: C₁₂H₂₉NO
MW: 203,37 g/mol
Numéro MDL: MFCD00009360
ONU: 3267
ADR: 8,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/55/76/28995576.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 40.0 to 44.0 w/w%
Bromide max. 0.01 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité