(±)-2,2-Diméthyl-1,3-dioxolanne-4-ylméthanol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methanol, 2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol, DL-1,2-Isopropylidenglycerol, 1,2-O-Isopropylideneglycerol, Solketal, (±)-1,2-O-Isopropylidenglycerol, DL-1,2-Isopropylideneglycerol
D0710-25G D0710-500G D0710-100G
TCIAD0710-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAD0710-25G TCIAD0710-500G TCIAD0710-100G
(±)-2,2-Diméthyl-1,3-dioxolanne-4-ylméthanol ≥97.0% (par GC)
(±)-2,2-Diméthyl-1,3-dioxolanne-4-ylméthanol
Formule: C₆H₁₂O₃
MW: 132,16 g/mol
Point d'ébullition: 80°C
Densité: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 80°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063238
Numéro CAS: 100-79-8
EINECS: 202-888-7
Merck Index: 14,05213
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af05f93d422f4ddbdcd3bf03e666cfedd5ade566&vid=af05f93d422f4ddbdcd3bf03e666cfedd5ade566&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité