1,1,3,3-Tétraméthoxypropane ≥98.0% (par GC) pour recherche biochimique
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAT2833-5GEA 38.5 EUR InStock
TCIAT2833-5G
1,1,3,3-Tétraméthoxypropane ≥98.0% (par GC) pour recherche biochimique
1,1,3,3-Tétraméthoxypropane
Formule: C₇H₁₆O₄
MW: 164,2 g/mol
Point d'ébullition: 78°C
Point d'éclair: 63°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008488
Numéro CAS: 102-52-3
ADR: 3,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/64/94/28996494.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Refractive index n20/D 1.4060 to 1.4090
TBARS test to pass test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité