Acide pentanesulfonique-1 sel de sodium ≥98.0% (par analyse titrimétrique) pour la chromatographie de paires d'ions
Fournisseur: TCI
I0343-100G I0343-25G I0343-5G
TCIAI0343-100GEA 231 EUR InStock
TCIAI0343-100G TCIAI0343-25G TCIAI0343-5G
Acide pentanesulfonique-1 sel de sodium ≥98.0% (par analyse titrimétrique) pour la chromatographie de paires d'ions
Acide pentanesulfonique-1 sel de sodium
Formule: C₅H₁₁O₃SNa
Point de fusion: > 300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007541
Numéro CAS: 22767-49-3
EINECS: 245-208-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=66d840d652ad09ac81b2a6396c594b1c259e2c79&vid=dca2905e8eaa2531e8dfd202d2b1ca647ea34032&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Absorbance (210nm) max. 1.000
Absorbance (230nm) max. 0.300
Absorbance (254nm) max. 0.130
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité