α-Toluenesulfonyle fluorure ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: PMSF, Phenylmethanesulphonyl fluoride, Phenylmethylsulphonyl fluoride, α-Toluenesulphonyl fluoride
B1062-25G B1062-5G
TCIAB1062-25GEA 127 EUR InStock
TCIAB1062-25G TCIAB1062-5G
α-Toluenesulfonyle fluorure ≥98.0% (par GC)
α-Toluenesulfonyle fluorure
Formule: C₇H₇FO₂S
MW: 174,2 g/mol
Point d'ébullition: 85°C
Point de fusion: 91…92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007424
Numéro CAS: 329-98-6
EINECS: 206-350-2
ONU: 2923
ADR: 8,III
Merck Index: 14,07542
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=509a951303cdb2aca181f88f039db636cb5713ed&vid=509a951303cdb2aca181f88f039db636cb5713ed&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 92.0 to 95.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité