α-Toluenesulfonyle fluorure ≥98.0% (par GC) pour recherche biochimique
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: Fluorure de toluène-α-sulfonylePMSF
TCIAB3473-25GEA 126 EUR InStock
TCIAB3473-25G TCIAB3473-5G
α-Toluenesulfonyle fluorure ≥98.0% (par GC) pour recherche biochimique
α-Toluenesulfonyle fluorure
Formule: C₇H₇FO₂S
MW: 174,2 g/mol
Point d'ébullition: 85°C
Point de fusion: 91…92 °C
Numéro MDL: MFCD00007424
Numéro CAS: 329-98-6
ONU: 2923
ADR: 8,III
Merck Index: 14,07542
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/48/29/28934829.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 92.0 to 95.0 deg-C
Enzyme inhibition test to pass test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité