5-Diméthylaminonaphtalène-1-sulfonohydrazide ≥97.0% (par analyse titrimétrique) pour marquage HPLC
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Dansyl hydrazine, 5-Dimethylaminonaphthalene-1-sulphonyl hydrazine, 5-(Dimethylamino)naphthalene-1-sulphonohydrazide
A5552-1G A5552-5G
TCIAA5552-1GEA 68.2 EUR InStock
TCIAA5552-1G TCIAA5552-5G
5-Diméthylaminonaphtalène-1-sulfonohydrazide ≥97.0% (par analyse titrimétrique) pour marquage HPLC
Dansyl hydrazide
Formule: C₁₂H₁₅N₃O₂S
MW: 265,34 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003986
Numéro CAS: 33008-06-9
EINECS: 251-337-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57b2f753a0959e82eff32ca182d19a84b703f033&vid=61d9592889258292a7c941105ca6fe6b93ea720a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Potassium bromate Method) min. 97.0 %
Effect test of HPLC derivatization Effective as labeling agent for Heptanal
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité