Tris(2,4-pentanedionato-O,O')chrome (III) ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Tris(2,4-pentanedionato-O,O')chromium (III), Chromium (III) 2,4-pentanedionate, Chromium (III) tris(2,4-pentanedionato-O,O')
C0336-25G C0336-100G
TCIAC0336-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAC0336-25G TCIAC0336-100G
Tris(2,4-pentanedionato-O,O')chrome (III) ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Tris(2,4-pentanedionato-O,O')chrome (III)
Formule: C₁₅H₂₁CrO₆
MW: 349,32 g/mol
Point d'ébullition: 340 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 215.85 °C
Densité: 1,266 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000015
Numéro CAS: 21679-31-2
EINECS: 244-526-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9b4950f94836339dc93163087b0986591bc07353&vid=9b4950f94836339dc93163087b0986591bc07353&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Gray to Dark purple to Black powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité