Tris(2,4-pentanedionato-O,O')ruthenium (III)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAT2183-5GEA 322 EUR InStock
TCIAT2183-5G TCIAT2183-1G
Tris(2,4-pentanedionato-O,O')ruthenium (III)
Tris(2,4-pentanedionato-O,O')ruthenium (III)
Formule: C₁₅H₂₁O₆Ru
MW: 398,4 g/mol
Numéro MDL: MFCD00000030
Numéro CAS: 14284-93-6
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/60/17/28996017.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark red powder to crystal
Elemental analysis (Carbon) 43.00 to 47.00 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité