Acide pyrazine-2-carboxylique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
P0940-25G P0940-500G
TCIAP0940-25GEA 28.6 EUR InStock
TCIAP0940-25G TCIAP0940-500G
Acide pyrazine-2-carboxylique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide pyrazine-2-carboxylique
Formule: C₅H₄N₂O₂
Point d'ébullition: 313 °C (1013 hPa)
Numéro MDL: MFCD00006130
Numéro CAS: 98-97-5
EINECS: 202-718-1
Merck Index: 14,08970
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=77e42f53f1e964a259ba4ac0d75f8f0d5a4292c8&vid=77e42f53f1e964a259ba4ac0d75f8f0d5a4292c8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité