Acide 1-adamantanecarboxylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A0742-25G A0742-500G A0742-100G
TCIAA0742-25GEA 29.7 EUR InStock
TCIAA0742-25G TCIAA0742-500G TCIAA0742-100G
Acide 1-adamantanecarboxylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Adamantane-1-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₆O₂
Point de fusion: 172…175 °C
Densité: 1,221 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00074720
Numéro CAS: 828-51-3
EINECS: 212-584-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=26148fdb8e37762c773d990dd0918116e5808e9e&vid=26148fdb8e37762c773d990dd0918116e5808e9e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 173.0 to 177.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité