Phtalaldéhyde ≥99.0% (par GC) pour marquage HPLC
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1,2-Phthalic dicarboxaldehyde, Phthaldialdehyde, o-Phthalaldehyde, OPA, Phthaldicarboxaldehyde, Benzene-1,2-dicarboxaldehyde
P0280-100G P0280-25G P0280-5G
TCIAP0280-100GEA 333 EUR InStock
TCIAP0280-100G TCIAP0280-25G TCIAP0280-5G
Phtalaldéhyde ≥99.0% (par GC) pour marquage HPLC
Phtalaldéhyde
Formule: C₈H₆O₂
MW: 134,13 g/mol
Point d'ébullition: 84°C
Point de fusion: 54…56 °C
Densité: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 132 °C
Numéro MDL: MFCD00003335
Numéro CAS: 643-79-8
EINECS: 211-402-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,07368
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4363edc3c76dd8d8d563ba70bd86f7102f83c951&vid=616d154019da07ffbee742061fa3b36b2d91169d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 55.0 to 58.0 deg-C
Effect test of HPLC derivatization to pass test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité