4-Bromo-α,α,α,2,3,5,6-heptafluorotoluène ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAT1541-10GEA 126 EUR InStock
TCIAT1541-10G
4-Bromo-α,α,α,2,3,5,6-heptafluorotoluène ≥99.0% (par GC)
4-Bromo-α,α,α,2,3,5,6-heptafluorotoluène
Formule: C₇BrF₇
MW: 296,97 g/mol
Point d'ébullition: 153°C
Point d'éclair: 62°C
Numéro MDL: MFCD00075240
Numéro CAS: 17823-46-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/55/53/28995553.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité