Uracile ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
U0013-25G U0013-500G U0013-100G
TCIAU0013-25GEA 26.4 EUR InStock
TCIAU0013-25G TCIAU0013-500G TCIAU0013-100G
Uracile ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Uracile
Formule: C₄H₄N₂O₂
Point d'ébullition: 379 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 194 °C
Densité: 0,99744 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006016
Numéro CAS: 66-22-8
EINECS: 200-621-9
Merck Index: 14,09850
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0205dd888f415bc44387cd510365e2633d90ae07&vid=0205dd888f415bc44387cd510365e2633d90ae07&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Sodium hydroxide solution almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité