Octadécyltrichlorosilane ≥85.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: Trichloro(octadécyl)silane
TCIAO0079-25GEA 81.4 EUR InStock
TCIAO0079-25G
Octadécyltrichlorosilane ≥85.0% (par GC)
Octadécyltrichlorosilane
Formule: C₁₈H₃₇Cl₃Si
MW: 387,94 g/mol
Point d'ébullition: 162°C
Point de fusion: 22 °C
Point d'éclair: 191°C
Numéro MDL: MFCD00000484
Numéro CAS: 112-04-9
ONU: 1800
ADR: 8,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/03/88/28990388.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité