Tétrahydroborate de tétrabutylammonium ≥96.0% (par analyse titrimétrique) réactif réducteur
Fournisseur: TCI
Danger
T0917-25G T0917-5G
TCIAT0917-25GEA 131 EUR InStock
TCIAT0917-25G TCIAT0917-5G
Tétrahydroborate de tétrabutylammonium ≥96.0% (par analyse titrimétrique) réactif réducteur
Tétrahydroborate de tétrabutylammonium
Formule: C₁₆H₄₀BN
Point de fusion: 126°C
Numéro MDL: MFCD00012035
Numéro CAS: 33725-74-5
EINECS: 251-658-2
ONU: 3131
ADR: 4.3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c5e42f005e030ef2df50693950dcd5fb352f0c60&vid=48afed30cb3ed0307ec7ebe8868010fca582e2f9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité