Tétrahydroborate de tétraméthylammonium ≥90.0% (par analyse titrimétrique) réactif réducteur
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: Tétraméthylammonium tétrahydruroborate
TCIAT0852-25GEA 63.8 EUR InStock
TCIAT0852-25G TCIAT0852-5G
Tétrahydroborate de tétraméthylammonium ≥90.0% (par analyse titrimétrique) réactif réducteur
Tétrahydroborate de tétraméthylammonium
Formule: C₄H₁₆BN
MW: 88,99 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011778
Numéro CAS: 16883-45-7
ONU: 3131
ADR: 4.3,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/49/61/28994961.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Sodium hypochlorite Method) min. 90.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité