Acide 2-bromo-5-pyridinemétaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-Bromo-3-pyridinylboronic acid, 2-Bromopyridine-5-boronic acid, (6-Bromopyridin-3-yl)boronic acid, 2-Bromo-5-pyridinylboronic acid, 6-Bromopyridine-3-boronic acid
B3307-1G B3307-5G
TCIAB3307-1GEA 62.7 EUR InStock
TCIAB3307-1G TCIAB3307-5G
Acide 2-bromo-5-pyridinemétaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Acide 2-bromo-5-pyridinemétaborique
Formule: C₅H₅BBrNO₂
MW: 201,81 g/mol
Numéro MDL: MFCD03411558
Numéro CAS: 223463-14-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc2c01d1d4cbedc0e6e83a4dcc198e8f9ccb870a&vid=cc2c01d1d4cbedc0e6e83a4dcc198e8f9ccb870a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 96.0 to 110.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité