Acide 4-pyridinemétaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAP1594-5GEA 79.2 EUR InStock
TCIAP1594-5G TCIAP1594-1G
Acide 4-pyridinemétaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Acide 4-pyridinemétaborique
Formule: C₅H₆BNO₂
MW: 122,92 g/mol (anhy)
Numéro MDL: MFCD01074545
Numéro CAS: 1692-15-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/21/55/28992155.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 96.0 to 117.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité