3-Bromostyrène ≥97.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Stabilization: Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC)
B1897-1G B1897-5G
TCIAB1897-1GEA 26.4 EUR InStock
TCIAB1897-1G TCIAB1897-5G
3-Bromostyrène ≥97.0% (par GC) stabilisé
3-Bromostyrène
Formule: C₈H₇Br
Point d'ébullition: 94°C
Densité: 1,4059 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 67°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000088
Numéro CAS: 2039-86-3
EINECS: 218-025-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1550c564d405ce0cd0143709efbf114479d8e9ec&vid=1550c564d405ce0cd0143709efbf114479d8e9ec&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité