4-Bromostyrène ≥95.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Bromo-4-vinylbenzene
Stabilization: Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC)
B1980-25G B1980-5G
TCIAB1980-25GEA 182 EUR InStock
TCIAB1980-25G TCIAB1980-5G
4-Bromostyrène ≥95.0% (par GC) stabilisé
4-Bromostyrène
Formule: C₈H₇Br
MW: 183,05 g/mol
Point d'ébullition: 81°C
Point de fusion: 4.5 °C
Densité: 1,5991 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 75°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00000110
Numéro CAS: 2039-82-9
EINECS: 218-022-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c388dec8a18d658d48cc81a868105c298b9410b&vid=4c388dec8a18d658d48cc81a868105c298b9410b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité