N-Octyle β-D-Glucopyrannoside ≥96.0% (par GC) pour recherche biochimique
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: Octyle β-D-Glucopyrannosideβ-D-Glucopyrannoside d'octyle
TCIAO0355-1GEA 121 EUR InStock
TCIAO0355-1G
N-Octyle β-D-Glucopyrannoside ≥96.0% (par GC) pour recherche biochimique
N-Octyle β-D-Glucopyrannoside
Formule: C₁₄H₂₈O₆
MW: 292,37 g/mol
Point de fusion: 110 °C
Numéro MDL: MFCD00063288
Numéro CAS: 29836-26-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/87/28990587.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Specific rotation [a]20/D -24.0 to -31.0 deg (C=1, Methanol)
Solubility in Water almost transparency
Suitability for protein-analysis to pass test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité