Acrylonitrile ≥99.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI EUROPE
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
TCIAA0146-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAA0146-25ML TCIAA0146-500ML
Acrylonitrile ≥99.0% (par GC) stabilisé
Acrylonitrile
Formule: C₃H₃N
MW: 53,06 g/mol
Point d'ébullition: 79°C
Point de fusion: -84°C
Point d'éclair: -6°C
Numéro MDL: MFCD00001927
Numéro CAS: 107-13-1
ONU: 1093
ADR: 3,I
Merck Index: 14,00131
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/75/92/28927592.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité