4,5-Dihydrothiophène-3(2H)-one ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Dihydrothiophen-3(2H)-one, 4,5-Dihydrothiophen-3(2H)-one, 4,5-Dihydro-3(2H)-thiophenone
D3511-25G D3511-5G
TCIAD3511-25GEA 93.5 EUR InStock
TCIAD3511-25G TCIAD3511-5G
4,5-Dihydrothiophène-3(2H)-one ≥98.0% (par GC)
4,5-Dihydrothiophène-3(2H)-one
Formule: C₄H₆OS
MW: 102,16 g/mol
Point d'ébullition: 175°C
Point d'éclair: 78°C
Numéro MDL: MFCD00005412
Numéro CAS: 1003-04-9
EINECS: 213-698-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b7ef71520507a16414e1ca2dbbaa5cf99f1cf8c9&vid=b7ef71520507a16414e1ca2dbbaa5cf99f1cf8c9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité