Tournesol
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAL0062-25GEA 44 EUR InStock
TCIAL0062-25G
Tournesol
Tournesol
Numéro MDL: MFCD00131528
Numéro CAS: 1393-92-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark blue powder to crystal
Sensitiveness to pass test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité