Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Phtalocyanine ≥98.0% (sur base azote total), purifié par sublimation

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAP1795-1GEA 106 EUR InStock
TCIAP1795-1G
Phtalocyanine ≥98.0% (sur base azote total), purifié par sublimation
Phtalocyanine


Formule: C₃₂H₁₈N₈
MW: 514,55 g/mol
Point de fusion: 210 °C
Numéro MDL: MFCD00005085
Numéro CAS: 574-93-6
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/30/97/28993097.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark red to Dark purple to Dark blue powder to crystaline
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité