Tétrafluoroborate de trityle ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
T1173-25G T1173-5G
TCIAT1173-25GEA 116 EUR InStock
TCIAT1173-25G TCIAT1173-5G
Tétrafluoroborate de trityle ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Tétrafluoroborate de trityle
Formule: C₁₉H₁₅BF₄
Point de fusion: 202°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00013120
Numéro CAS: 341-02-6
EINECS: 206-433-3
ONU: 1759
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=01169755771416068e819a95600ea410bb82d8bd&vid=01169755771416068e819a95600ea410bb82d8bd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité